Learn More
Solución indicadora de almidón al 1 %, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 16461194 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
16461194 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 16461194 Proveedor Reagecon N.º de proveedor ST1001
Solución indicadora de alta calidad para valoraciones manuales que facilitan la detección de puntos finales
  • Exactitud: ±0,1 %
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indicator solution
Envase Frasco de HDPE GL45
Cantidad 1 L
Forma física Líquido