Learn More
1-Propanol, puriss. p.a., Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15693980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
160 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
160 Kg
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15693980 1 L 1 litro
15603990 2.5 L 2.50 litro
15683980 160 kg 160 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15693980 Proveedor Fluka N.º de proveedor 335381L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    89.22€ / 1 litros
    Ahorro 11.78€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Densidad 0,804g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.137
Temperatura de inflamación 22 °C (71,6 °F)
Punto de ignición 700 °F
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Presión de vapor 14,9 mmHg (20 °C), 10 mmHg (147 °C)
Número UN UN1274
Beilstein 1098242
Formula Weight (peso de la fórmula) 60,1g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,5 % (GC)
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-1-ol