Learn More
1-Feniloctano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10746391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10746391 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10561374 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10746391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150990250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2189-60-8 | C14H22 | 190.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2189-60-8
Fórmula molecular C14H22
Peso molecular (g/mol) 190.33
Número MDL MFCD00009564
Clave InChI CDKDZKXSXLNROY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octylbenzene, 1-phenyloctane, benzene, octyl, phenyloctane, octane, 1-phenyl, octyl-benzene, 1-octylbenzene, octyl benzene, 4-octylbenzene, acmc-1cplg
PubChem CID 16607
Nombre IUPAC octilbenceno
SMILES CCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyloctane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -36°C
Color Incolora
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 261°C to 263°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)7CH3
Índice de refracción 1.4830 to 1.485
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, 453
Gravedad específica 0.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido