Learn More
1-Fenilnaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445057 5 g 5 g
11455057 25 g 25 g
11465057 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21953.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 605-02-7 | C16H12 | 204.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-02-7
Fórmula molecular C16H12
Peso molecular (g/mol) 204.27
Número MDL MFCD00003983
Clave InChI IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1-phenyl, 1-phenyl-naphthalene, unii-10nxc4g45q, phenylnaphthalene, phenyl-napthalene, p-4-naphthyl benzene, acmc-1bfcg, 1-phenylnaphthalene, naphthalene, 1-phenyl-8ci 9ci, 10 microg/ml in acetonitrile
PubChem CID 11795
Nombre IUPAC 1-fenilnaftaleno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenylnaphthalene
Densidad 1.088
Punto de ebullición 320°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.664
Cantidad 5 g
Beilstein 1906885
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 97%