Learn More
1-Fenildodecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10491163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10491163 50 g Frasco de vidrio 50 g
10317900 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10045823 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10491163 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151020500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-01-3
Fórmula molecular C18H30
Peso molecular (g/mol) 246.43
Número MDL MFCD00008974
Clave InChI KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
PubChem CID 31237
Nombre IUPAC dodecilbenceno
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyldodecane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -7°C
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 288°C to 300°C
Temperatura de inflamación 124°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)11CH3
Índice de refracción 1.4810 to 1.483
Cantidad 50 g
Gravedad específica 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.43
Porcentaje de pureza 97%