Learn More
1-Fenil-1-propino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434150 5 g 5 g
11442427 10 g 10 g
11452427 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434150 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14272.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 673-32-5 | C9H8 | 116.163 g/mol
1-Phenyl-1-propyne is used as a intermediate for phrama industry and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-fenil-1-propino se utiliza como intermediario para la industria farmacéutica y la investigación química.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,26 g/L) (25 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 673-32-5
Fórmula molecular C9H8
Peso molecular (g/mol) 116.163
Número MDL MFCD00009272
Clave InChI GHUURDQYRGVEHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1-propyne, prop-1-yn-1-ylbenzene, benzene, 1-propynyl, methylphenylacetylene, 2-propynylbenzene, 1-phenylpropyne, 1-phenylpropyne-1, unii-448376bfqc, prop-1-ynyl-benzene, 1-methyl-2-phenylacetylene
PubChem CID 69601
Nombre IUPAC prop-1-inilbenceno
SMILES CC#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-propyne
Densidad 0.933
Punto de ebullición 183°C to 185°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Índice de refracción 1.564
Cantidad 5 g
Beilstein 1071474
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.26g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%