Learn More
1-Fenil-1-pentino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485806 5 g 5 g
11495806 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20857.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4250-81-1 | C11H12 | 144.22 g/mol
It finds it application in the highly regioselective synthesis of polysubstituted naphthalene derivatives through gallium trichloride catalyzed alkyne-aldehyde coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa en la síntesis altamente regioselectiva de derivados de naftaleno polisubstituido a través del acoplamiento alquino-aldehído catalizado con tricloruro de galio.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4250-81-1
Fórmula molecular C11H12
Peso molecular (g/mol) 144.22
Número MDL MFCD00039959
Clave InChI DEGIOKWPYFOHGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1-pentyne, pent-1-yn-1-ylbenzene, 1-pentynylbenzene, benzene, 1-pentynyl, 1-pentynylbenzene #, acmc-1aso7, 1-phenyl-2-propylacetylene
PubChem CID 77923
Nombre IUPAC Pent-1-inilbenceno
SMILES CCCC#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-pentyne
Densidad 0.906
Punto de ebullición 213°C to 215°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Fórmula lineal CH3CH2CH2C≡CC6H5
Índice de refracción 1.5413
Cantidad 5 g
Beilstein 1853156
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 98%