Learn More
1-Fenil-1-ciclohexeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10356630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356630 25 g Glass bottle 25 g
10255130 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10356630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130450250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-98-2
Fórmula molecular C12H14
Peso molecular (g/mol) 158.24
Número MDL MFCD00001542
Clave InChI WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
PubChem CID 13043
Nombre IUPAC ciclohexen-1-ilbenceno
SMILES C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1-cyclohexene
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -11°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 251°C to 253°C
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C6H5C6H9
Índice de refracción 1.5680 to 1.57
Cantidad 25 g
Beilstein 05, II, 419
Gravedad específica 0.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Liquid