Learn More
1-Fenil-1-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Phenyl-1-butyne |
| Densidad | 0.918 |
| Punto de ebullición | 201°C to 203°C |
| Temperatura de inflamación | 68°C (154°F) |
| Fórmula lineal | CH3CH2C≡CC6H5 |
| Índice de refracción | 1.552 |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 1903397 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.19 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Safety and Handling
- 1-Phenyl-1-butyne
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Butynylbenzene