Learn More
1-Penteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482728 100 g 100 g
11472728 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16723.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70.14 g/mol
1-Pentene is used in the preparation of d-xylitol, l-arabinitol and hydrazones of substituted salicylaldehydes. It is also used as a blending agent for of high-octane gasoline. It reacts with p-toluenesulfinate to yield 1-(2-iodo-pentane-1-sulfonyl)-4-methyl-benzene. It is also involved in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1-penteno se utiliza en la preparación de d-xilitol, l-arabinitol e hidrazonas de salicilaldehídos sustituidos. También se utiliza como agente de mezcla para la gasolina de alto octanaje. Reacciona con el p-toluenesulfinato para producir 1-(2-yodo-pentano-1-sulfonil)-4-metil-benceno. También participa en el análisis de cromatografía de gases y de líquidos.
Solubilidad
miscible con etanol, éter etílico, benceno y disolventes orgánicos. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, halógenos y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-67-1
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.14
Número MDL MFCD00003567
Clave InChI YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
Nombre IUPAC pent-1-eno
SMILES CCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentene
Punto de fusión -138°C
Densidad 0.64
Punto de ebullición 30°C to 31°C
Temperatura de inflamación −51°C (−60°F)
Índice de refracción 1.3715
Cantidad 100 g
Número UN UN1108
Beilstein 1731629
Índice Merck 14,7122
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.14
Porcentaje de pureza 97%