Learn More
1-Penteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
25 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11358661 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10143803 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10229743 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10464463 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11358661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 268660025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-67-1
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.14
Número MDL MFCD00003567
Clave InChI YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
Nombre IUPAC pent-1-eno
SMILES CCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -165.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6400g/mL
Punto de ebullición 30.0°C
Temperatura de inflamación −28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH=CH2
Índice de refracción 1.3704 to 1.3724
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,21
Índice Merck 15,7234
Gravedad específica 0.64
Información de solubilidad Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and beznene, soluble in most organic solvents
Viscosidad 0.202 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pentene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentene