Learn More
1-Penteno, 97 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10309847 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10309847 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10309847 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430731000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentene
CAS 109-67-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -165.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6400g/mL
Punto de ebullición 30.0°C
Temperatura de inflamación −28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C5H10
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH=CH2
Índice de refracción 1.3704 to 1.3724
Número MDL MFCD00003567
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,7234
Gravedad específica 0.64
Sinónimo 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
Información de solubilidad Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and beznene, soluble in most organic solvents
Clave InChI YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC=C
Nombre IUPAC pent-1-eno
Peso molecular (g/mol) 70.14
PubChem CID 8004
Viscosidad 0.202 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido