Learn More
1-Pentadeceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410428 5 g 5 g
15420428 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53516.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13360-61-7 | C15H30 | 210.405 g/mol
1-Pentadecene serves as a growth medium for the strain CV2803T. It is a common semiochemical of flour beetles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-pentadeceno sirve como medio de crecimiento para la cepa CV2803T. Es un semioquímico común de los escarabajos de la harina.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13360-61-7
Fórmula molecular C15H30
Peso molecular (g/mol) 210.405
Número MDL MFCD00008987
Clave InChI PJLHTVIBELQURV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentadecene, pentadecene, pentadecene,1, unii-kh577lia74, ccris 5721, acmc-1bt6q
PubChem CID 25913
ChEBI CHEBI:77506
Nombre IUPAC pentadec-1-eno
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentadecene
Punto de fusión -4°C
Densidad 0.775
Punto de ebullición 268°C to 269°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)12CH=CH2
Índice de refracción 1.439
Cantidad 5 g
Beilstein 1751011
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.4
Porcentaje de pureza 97%