Learn More
1-Octeno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489053 500 mL 500 ml
11499053 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489053 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11146.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-66-0 | C8H16 | 112.216 g/mol
1-Octene acts as a comonomer used in the preparation of polyethylene, especially high-density polyethylene (HDPE) and linear low-density polyethylene(LLDPE) resins. It is also used in organic synthesis, surfactants and plasticizers. Further, it is used in process regulators and viscosity adjustors. In addition to this, it is used in the preparation of linear aldehyde through the oxo synthesis (hydroformylation) to get the nonanal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
EL 1-octano actúa como un comonómero utilizado en la preparación de polietileno, especialmente polietileno de alta densidad (HDPE) y resinas de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). También se utiliza en síntesis orgánica, surfactantes y plastificantes. Además, se utiliza en reguladores de procesos y ajustadores de viscosidad. Además de esto, se utiliza en la preparación de aldehído lineal a través de la síntesis de oxo (hidroformilación) para obtener el nonanal.
Solubilidad
Miscible con agua, éter, alcohol y acetona.
Notas
Incompatibles con bromo, cloro, ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-66-0
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.216
Número MDL MFCD00009548
Clave InChI KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
PubChem CID 8125
ChEBI CHEBI:46708
Nombre IUPAC oct-1-eno
SMILES CCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octene
Punto de fusión -102°C
Densidad 0.715
Punto de ebullición 122°C to 123°C
Temperatura de inflamación 21°C (70°F)
Olor Petroleum-like
Índice de refracción 1.409
Cantidad 500 mL
Número UN UN3295
Beilstein 1734497
Índice Merck 14,1764
Información de solubilidad Miscible with water,ether,alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.22
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octene