Learn More
1-Octadeceno, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313136 250 mL 250 ml
11323136 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11004.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-88-9 | C18H36 | 252.486 g/mol
1-Octadecene is an inexpensive solvent having high boiling point. Due to this property, it replaces the heat transfer fluids such as dowthem A or therminol 66 and used in the synthesis of high quality CdSe quantum dots (nano crystal made up of semiconductor materials). These quantum dots find application in transistors, diode lasers and solar cells. It is also used as a solvent for the synthesis of iron oxide nanospheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-octadeceno es un disolvente económico con un alto punto de ebullición. Debido a esta propiedad, reemplaza los fluidos de transferencia de calor como el dowthem A o el therminol 66 y se utiliza en la síntesis de puntos cuánticos CdSe de alta calidad (nanocristales compuestos de materiales semiconductores). Estos puntos cuánticos se utilizan en transistores, láseres de diodos y células solares. También se usa como disolvente para la síntesis de nanoesferas de óxido de hierro.
Solubilidad
Miscible con alcohol, acetona y éter. No miscible con agua.
Notas
Evitar la reacción con ácidos fuertes de Lewis o minerales. Deben evitarse los iniciadores radicales libres. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-88-9
Fórmula molecular C18H36
Peso molecular (g/mol) 252.486
Número MDL MFCD00009003
Clave InChI CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octadecene, octadecene, alpha-octadecene, .alpha.-octadecene, unii-h5zuq6v4ak, octadecene-1, h5zuq6v4ak, alkenes, c14-20 .alpha., 1-octadecene, analytical standard, linear octadecene
PubChem CID 8217
ChEBI CHEBI:30824
Nombre IUPAC octadec-1-eno
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octadecene
Punto de fusión 15°C to 17°C
Densidad 0.789
Punto de ebullición 178°C to 179°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 154°C (309°F)
Índice de refracción 1.444
Cantidad 250 mL
Beilstein 1761067
Información de solubilidad Miscible with alcohol,acetone and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.48
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octadecene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octadecene