Learn More
Éster de pinacol de ácido (1-naftilmetil)borónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487816
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487816 250 mg 250 miligramos
15459248 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62764.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido (1-naftilmetil)borónico se emplea como intermedio para la investigación química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475250-57-8
Fórmula molecular C17H21BO2
Peso molecular (g/mol) 268.163
Número MDL MFCD22419278
Clave InChI VYMBZQMGIGIALJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-naphthalen-1-ylmethyl-1,3,2-dioxaborolane, naphthalen-1-ylmethyl boronic acid pinacol ester, 2-1-naphthylmethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl methyl naphthalene
PubChem CID 11254165
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-(naftalen-1-ilmetil)-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Naphthylmethyl)boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.16
Porcentaje de pureza 96%