accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CH3CCH3H3C

CAS RN 475250-57-8

IUPAC Nombre: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(naphthalen-1-yl)methyl]-1,3,2-dioxaborolane
Sinónimos: 4,4,5,5-tetramethyl-2-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3,2-dioxaborolane
Peso molecular (g/mol): 268.16
Fórmula molecular: C17H21BO2
InChi Key: VYMBZQMGIGIALJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(CC2=C3C=CC=CC3=CC=C2)OC1(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados