Learn More
1-n-Butil-4-[(4-butilfenil)etinil]benceno, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312959 10 g 10 g
11302959 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27776.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80221-11-0 | C22H26 | 290.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80221-11-0
Fórmula molecular C22H26
Peso molecular (g/mol) 290.45
Número MDL MFCD04038794
Clave InChI UUVMZCQRPVPWNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-n-butyl-4-4-butylphenyl ethynyl benzene, 1,2-bis 4-butylphenyl ethyne, 1-butyl-4-2-4-butylphenyl ethynyl benzene, bis 4-butylphenyl ethyne, 1,2-bis 4-n-butylphenyl acetylene, 1,2-di-4-n-butylphenyl acetylene, 1,1'-ethyne-1,2-diyl bis 4-butylbenzene, 1-n-butyl-4-4-butylphenyl ethynyl benzene, 99+%
PubChem CID 13710203
Nombre IUPAC 1-butil-4-[2-(4-butilfenil)etinil]benceno
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(CCCC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene
Punto de fusión 40°C to 42°C
Punto de ebullición 172°C to 174°C (0.5 mmHg)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.45
Porcentaje de pureza ≥99%