Learn More
1-n-Butoxi-2,3-difluorobenceno, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448508 5 g 5 g
15458508 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61913.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136239-66-2
Fórmula molecular C10H12F2O
Peso molecular (g/mol) 186.202
Número MDL MFCD07368738
Clave InChI HYDIPEHDSUNHPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-butoxy-1,2-difluorobenzene, 2,3-difluorobutoxybenzene, benzene, 1-butoxy-2,3-difluoro, 1-butoxy-2,3-difluoro-benzene, pubchem15526, acmc-209c5k, ksc493i5l, 2,3-difluoro-1-butoxybenzene, 4-butoxy-2,3-difluorobenzene
PubChem CID 2782939
Nombre IUPAC 1-butoxi-2,3-difluorobenceno
SMILES CCCCOC1=C(C(=CC=C1)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene
Color Incolora
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido