Learn More
1-Metilsulfonil-4-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11440561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440561 5 g 5 g
11430561 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440561 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20068.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2976-30-9
Fórmula molecular C7H7NO4S
Peso molecular (g/mol) 201.196
Número MDL MFCD00047803
Clave InChI XONGBDXIFQIQBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfone, sulfone, methyl p-nitrophenyl, 1-methanesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-methylsulfonylnitrobenzene, methyl p-nitrophenyl sulfone, 4-methylsulfonyl nitrobenzene, benzene, 1-methylsulfonyl-4-nitro, 4-methylsulfonyl nitro benzene, 1-methylsulphonyl-4-nitrobenzene
PubChem CID 258434
Nombre IUPAC 1-metilsulfonil-4-nitrobenceno
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylsulfonyl-4-nitrobenzene
Punto de fusión 136°C to 138°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.2
Porcentaje de pureza 97%