Learn More
1-(Metilsulfonilo)-4-nitrobenceno, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10161222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10161222 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10405332 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10161222 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH00770DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 2976-30-9
Fórmula molecular C7H7NO4S
Peso molecular (g/mol) 201.196
Número MDL MFCD00047803
Clave InChI XONGBDXIFQIQBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfone, sulfone, methyl p-nitrophenyl, 1-methanesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-methylsulfonylnitrobenzene, methyl p-nitrophenyl sulfone, 4-methylsulfonyl nitrobenzene, benzene, 1-methylsulfonyl-4-nitro, 4-methylsulfonyl nitro benzene, 1-methylsulphonyl-4-nitrobenzene
PubChem CID 258434
Nombre IUPAC 1-metilsulfonil-4-nitrobenceno
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzene
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3SO2C6H4NO2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.20
Porcentaje de pureza 97%