Learn More
1-Metilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Methylpiperidine is a reactant for sp3 C-H Bond activation with ruthenium(II) catalysts and C(3)-alkylation of cyclic amines, One-pot synthesis of Z-cinnamic acids. It is used in the synthesis of Unsymmetrical ureas, Antibacterial imidazolium, pyrrolidinium, and piperidinium salts, C1-C16 segment of goniodomin A via palladium-catalyzed organostannane thioester coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1-metilpiperidina es un reactivo para la activación del enlace sp3 C-H con catalizadores rutenio(II) y C(3)-alquilación de aminas cíclicas, síntesis en un solo recipiente de ácidos cinámicos Z. Se utiliza en la síntesis de ureas no simétricas, imidazolio antibacteriano, pirrolidinio y sales de piperidinio, segmento C1-C16 de goniodomina A mediante el acoplamiento del tioéster organoestannano catalizado por paladio.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 1-Methylpiperidine |
| Punto de fusión | -50°C |
| Densidad | 0.816 |
| pH | 12 |
| Punto de ebullición | 105°C to 107°C |
| Temperatura de inflamación | 3°C (37°F) |
| Olor | Amine-like |
| Índice de refracción | 1.4378 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN2399 |
| Afficher plus |