Learn More
1-Metilpiperidina-4-metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15494957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494957 1 g 1 g
15414967 250 mg 250 miligramos
15404967 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15494957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32261.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20691-89-8
Fórmula molecular C7H15NO
Peso molecular (g/mol) 129.203
Número MDL MFCD03411903
Clave InChI KJZLJGZZDNGGCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-4-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-4-yl methanol, n-methyl-4-piperidinemethanol, 4-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-4-piperidinyl methanol, 4-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methylpiperidine-4-methanol, n-methyl-4-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-4-yl-methanol, 1-methyl-4-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 271971
Nombre IUPAC (1-metilpiperidin-4-il)metanol
SMILES CN1CCC(CC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpiperidine-4-methanol
Índice de refracción 1.476
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 97%