Learn More
(1-Metilpiperid-3-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10516154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10516154 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10164104 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10516154 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66113CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 14613-37-7
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.219
Número MDL MFCD06738902
Clave InChI KEDTYNCWGSIWBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-aminomethyl piperidine, 3-piperidinemethanamine, 1-methyl, c-1-methyl-piperidin-3-yl-methylamine, 1-methyl-3-aminomethyl-piperidine, 1-methyl-3-piperidinemethanamine, 1-1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 1-methylpiperid-3-yl methylamine
PubChem CID 13675353
Nombre IUPAC (1-metilpiperidin-3-il)metanamina
SMILES CN1CCCC(C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methylpiperid-3-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%