Learn More
1-Metilnaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338793 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10338793 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10468280 100 g Frasco de vidrio 100 g
10021170 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10338793 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127160025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    196.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 21.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-12-0 | C11H10 | 142.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-12-0
Fórmula molecular C11H10
Peso molecular (g/mol) 142.2
Número MDL MFCD00004034
Clave InChI QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-methylnaphthalene, naphthalene, 1-methyl, methylnaphthalene, naphthalene, methyl, polymethylnaphthalene, 1-methyl-naphthalene, alpha-methyl naphthalenes, methyl naphthalene, 1-methyl naphthalene, fema number 3193
PubChem CID 7002
ChEBI CHEBI:50717
Nombre IUPAC 1-metilnaftaleno
SMILES CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylnaphthalene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS >97%
Punto de fusión -22.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 240.0°C to 243.0°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CH3
Índice de refracción 1.6130 to 1.6160
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 05, 566
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: 26mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylnaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de elimin.