Learn More
1-Metil Adamanato, TRC
Código de producto. 30471933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471933 100 mg 100 miligramos
30466167 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30471933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320050100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-91-2
Fórmula molecular C11 H18
Peso molecular (g/mol) 150.26
Sinónimo 1-Methyl-tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Methyl-adamantane
Nombre IUPAC 1-metiladamantano
SMILES C[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl Adamantane
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18/c1-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11+
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1409