Learn More
(1-Metil-4-piperidnil)metanamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10511283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10511283 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10265844 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10511283 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01153DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 7149-42-0
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD05022430
Clave InChI AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine
PubChem CID 81574
Nombre IUPAC (1-metilpiperidin-4-il)metanamina
SMILES CN1CCC(CN)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%