Learn More
(1-Metil-4-piperidinil)metanamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15249746 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15249746 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15249746 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451460100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine
CAS 7149-42-0
Punto de ebullición 80.0°C to 81.0°C (20.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C7H16N2
Número MDL MFCD05022430
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine
Clave InChI AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCC(CN)CC1
Nombre IUPAC (1-metilpiperidin-4-il)metanamina
Peso molecular (g/mol) 128.22
PubChem CID 81574
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.