Learn More
(1-Metil-2-piperidnil)metanamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10612025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10612025 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10696483 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10450584 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10612025 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01154CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5298-72-6
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD05022432
Clave InChI PPUMJZMVFCLQBI-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 2794677
SMILES CN1CCCCC1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-2-piperidinyl)methanamine
Densidad 0.9102g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-methylpiperidin-2-yl methanamine, 1-methyl-2-piperidinyl methanamine, 2-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-2-yl methanamine, c-1-methyl-piperidin-2-yl-methylamine, 1-methyl-2-piperidnyl methanamine, 1-methyl-2-piperidyl methylamine, pubchem8033, 1-methyl-2-aminomethylpiperidine, 2-piperidinemethanamine,1-methyl
Nombre IUPAC (1-metilpiperidin-2-il)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%