Learn More
1-Metil-1-ciclopenteno, 96 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10316580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10316580 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10306580 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10316580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126700250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-89-0
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00001397
Clave InChI ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
Nombre IUPAC 1-metilciclopenteno
SMILES CC1=CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1-cyclopentene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7800g/mL
Punto de ebullición 72°C (754.0 mmHg)
Temperatura de inflamación -17°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H7CH3
Índice de refracción 1.4310 to 1.433
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, 64
Gravedad específica 0.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.13
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-1-cyclopentene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.