Learn More
1-Metil-1-ciclohexeno, 98+ %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10665813 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10665813 10 g 10 g
10444643 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10665813 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156840100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-49-1 | C7H12 | 96.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-49-1
Clave InChI CTMHWPIWNRWQEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 1-methyl, 1-methylcyclohex-1-ene, cyclohexene, methyl, methylcyclohexene, .alpha.-methylcyclohexene, 1-methyl-cyclohexene, methyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-tetrahydrotoluene, unii-te4p8q2044
PubChem CID 11574
Nombre IUPAC 1-metilciclohexeno
SMILES CC1=CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1-cyclohexene
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 111.0°C
Temperatura de inflamación −3°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H12
Fórmula lineal C6H9CH3
Índice de refracción 1.4492 to 1.4512
Cantidad 10 g
Beilstein 05, 66
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and benzene
Estabilizante 10ppm hydroquinone
Peso molecular (g/mol) 96.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-1-cyclohexene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.