Learn More
1-Metil-1,4-ciclohexadieno, 97 %, estab. con 0,01 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419816 25 g 25 g
11409816 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20298.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4313-57-9 | C7H10 | 94.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4313-57-9
Fórmula molecular C7H10
Peso molecular (g/mol) 94.16
Número MDL MFCD00001538
Clave InChI QDXQAOGNBCOEQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 2,5-dihydrotoluene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl, 1, 1-methyl, acmc-1ast4, 1-methyl1,4-cyclohexadiene, 1-methylcyclohexane-1,4-diene, 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, stabilized
PubChem CID 78006
Nombre IUPAC 1-Metilciclohexa-1,4-dieno
SMILES CC1=CCC=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Nombre de nota stabilized with 0.01% BHT
Densidad 0.838
Punto de ebullición 114°C to 115°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.471
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1560168
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.16
Porcentaje de pureza 97%