Learn More
1-Hexeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464170 25 mL 25 ml
11439766 100 mL 100 ml
11454170 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20271.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 592-41-6 | C6H12 | 84.162 g/mol
1-Hexene is used as a solvent, paint thinner and a medium for conducting chemical reactions. It is a commoner and used in the preparation of both low density and high density polyethylenes. It acts as an adhesives, lubricants, lubricant additives and sealant chemicals. Further, it is used in the preparation of hex-1-en-3-one, heptanal and heptanoic acid. It is also employed in the synthesis of linear plasticizers, oxo-alcohols, motor fuels, automotive additives and biodegradable surfactants. In addition to this, it is used in the preparation of mercaptans, flavors and fragrances, alkyl metals, halides and alkyl silanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-hexeno se utiliza como disolvente, diluyente de pintura y medio para la conducción de reacciones químicas. Es muy común y se utiliza en la preparación de polietilenos de baja y alta densidad. Actúa como adhesivo, lubricante, aditivo lubricante y producto químico sellador. Además, se utiliza en la preparación de hex-1-en-3-ona, heptanal y ácido heptanoico. También se emplea en la síntesis de plastificantes lineales, oxo-alcoholes, combustibles para motores, aditivos para automóviles y surfactantes biodegradables. Además, se utiliza en la preparación de mercaptanos, sabores y fragancias, metales alquilos, haluros y silanos alquilos.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter etílico, benceno y éter de petróleo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-41-6
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.162
Número MDL MFCD00009505
Clave InChI LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
Nombre IUPAC hex-1-eno
SMILES CCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexene
Punto de fusión -140°C
Punto de ebullición 62°C to 64°C
Temperatura de inflamación −25°C (−13°F)
Olor Mild
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH=CH2
Cantidad 25 mL
Número UN UN2370
Beilstein 1209240
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexene