Learn More
1-hexeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
25 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10104890 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10348540 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10679084 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10689084 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10104890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213211000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.75€
    26.90€ / 100 ml
    Ahorro 0.85€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
1-hexeno, 97 %, C6H12, número CAS-592-41-6, dialeno 6, butil etileno, 1-hexeno, butiletileno, 1-n-hexeno, hexileno, hexeno-1, hexeno, n-hexeno, unii-b38zz8c206, 1 l, 96 % mín. (GC), 01, 215, de 62,0 °C a 65,0 °C, 100,0, 96,0, CHEBI:24579, incoloro, 0,6780 g/ml, 209-753-1, -26 °C, 84,15
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-41-6
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.15
Número MDL MFCD00009505
Clave InChI LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
Nombre IUPAC hex-1-eno
SMILES CCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -140.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6780g/mL
Punto de ebullición 62.0°C to 65.0°C
Temperatura de inflamación −26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH=CH2
Índice de refracción 1.3867 to 1.3887
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 215
Gravedad específica 0.678
Información de solubilidad Solubility in water: 50 mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and hydrocarbon solvents, soluble in ethanol and diethyl ether
Viscosidad 0.34 mm2/s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexene