Learn More
1-Hexadeceno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357775 1000 mL 1 litro
11347775 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02637.AU
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 629-73-2 | C16H32 | 224.432 g/mol
1-Hexadecene is used as an intermediate for organic synthesis. It is utilized as a blend for off-shore drilling fluids. It is also used as a surface active agent, finishing agent, process regulator, functional fluid, lubricant and lubricant additive. Further, it acts as comonomers in polymer such as low density polyethylenes, which shows thiner, flexibility and tearing resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-hexadeceno se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. Se usa como una mezcla fluidos de perforación mar adentro. También se usa como agente tensioactivo, agente de acabado, regulador de proceso, fluido funcional, lubricante y aditivo lubricante. Además, actúa como monómeros en polímeros como los polietilenos de baja densidad, que muestran una menor densidad, flexibilidad y resistencia al desgarro.
Solubilidad
Miscible con éter, éter de petróleo y alcohol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-73-2
Fórmula molecular C16H32
Peso molecular (g/mol) 224.432
Número MDL MFCD00008991
Clave InChI GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexadecene, cetene, 1-cetene, hexadecylene-1, hexadecene, 1-n-hexadecene, cetylene, n-hexadec-1-ene, alpha-hexadecene, alpha-hexadecylene
PubChem CID 12395
ChEBI CHEBI:77507
Nombre IUPAC hexadec-1-eno
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexadecene
Punto de fusión 4°C
Densidad 0.781
Punto de ebullición 273°C to 274°C
Temperatura de inflamación 132°C (269°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 1000 mL
Beilstein 1753401
Información de solubilidad Miscible with ether,petroleum ether and alcohol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.43
Porcentaje de pureza 94%