Learn More
1-Hexadeceno, 92 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10733861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10733861 1 L Frasco de vidrio 1 LT
1 options
Código de producto. 10733861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120500010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexadecene
Nombre de nota tech., 92%
CAS 629-73-2
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 3°C to 5°C
Color Marrón anaranjado a amarillo
Densidad 0.7830g/mL
Punto de ebullición 274°C
Temperatura de inflamación 132°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H32
Fórmula lineal CH3(CH2)13CH=CH2
Índice de refracción 1.4390 to 1.443
Número MDL MFCD00008991
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 226
Gravedad específica 0.783
Sinónimo 1-hexadecene, cetene, 1-cetene, hexadecylene-1, hexadecene, 1-n-hexadecene, cetylene, n-hexadec-1-ene, alpha-hexadecene, alpha-hexadecylene
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,petroleum and coal-tar,solvents,soluble in hydrocarbon solvents
Clave InChI GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC=C
Nombre IUPAC hexadec-1-eno
Peso molecular (g/mol) 224.43
PubChem CID 12395
ChEBI CHEBI:77507
Viscosidad 3.83 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.43
Porcentaje de pureza 92%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexadecene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.