Learn More
1-Hepteno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392447 100 mL 100 ml
11382447 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11487.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 592-76-7 | C7H14 | 98.189 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-76-7
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.189
Número MDL MFCD00009531
Clave InChI ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-heptene, heptene, heptylene, n-hept-1-ene, 1-n-heptene, unii-o748kj11v7, 1-heptene, analytical standard, n-heptene, .alpha.-heptylene, heptene petroleum
PubChem CID 11610
Nombre IUPAC hept-1-eno
SMILES CCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptene
Punto de fusión ∼-119°C
Densidad 0.697
Punto de ebullición 93°C to 94°C
Temperatura de inflamación −8°C (17°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH=CH2
Índice de refracción 1.4
Cantidad 100 mL
Número UN UN2278
Beilstein 1098332
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza ≥98%