Learn More
1-Hepteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10453595 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10453595 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10358243 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10453595 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120391000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 592-76-7 | C7H14 | 98.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-76-7
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00009531
Clave InChI ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-heptene, heptene, heptylene, n-hept-1-ene, 1-n-heptene, unii-o748kj11v7, 1-heptene, analytical standard, n-heptene, .alpha.-heptylene, heptene petroleum
PubChem CID 11610
Nombre IUPAC hept-1-eno
SMILES CCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Heptene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -119.0°C
Color Incolora
Densidad 0.6970g/mL
Punto de ebullición 94.0°C
Temperatura de inflamación −9°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH=CH2
Índice de refracción 1.3995
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 219
Gravedad específica 0.697
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Heptene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.