Learn More
Loperamide hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001135
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30001135 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30001135 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0840/1G
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Peripherally acting μ agonist; Ca2+ channel blocker
High affinity μ-opioid receptor agonist with peripheral selectivity (Ki values are 2, 48 and 1156 nM for μ-, δ- and κ-opioid receptors respectively). Antidiarrhoeal and antihyperalgesic agent. Also a Ca2+ channel blocker; at low micromolar concentrations it blocks broad spectrum neuronal HVA Ca2+ channels and at higher concentrations it reduces Ca2+ flux through NMDA receptor operated channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Loperamide hydrochloride
CAS 34552-83-5
Fórmula molecular C29H34Cl2N2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec
Clave InChI PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl
Nombre IUPAC 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 513.503
PubChem CID 71420
ChEBI CHEBI:6533
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.51
Porcentaje de pureza >99%