Learn More
1-Fluoro-3,5-dimetoxibenceno, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10756265 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10756265 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10756265 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399410050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-3, 5-dimethoxybenzene
CAS 52189-63-6
Densidad 1.1710g/mL
Punto de ebullición 86°C to 88°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9FO2
Fórmula lineal FC6H3(OCH3)2
Número MDL MFCD00012445
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.171
Sinónimo 1,3-dimethoxy-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyfluorobenzene, pubchem3049, acmc-209wz0, 3,5-dimethoxy fluorobenzene, ksc595k6b, 3,5-dimethoxy-1-fluorobenzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy benzene, benzene,1-fluoro-3,5-dimethoxy
Clave InChI IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(OC)=CC(F)=C1
Nombre IUPAC 1-fluoro-3,5-dimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 156.16
PubChem CID 2774257
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.