Learn More
1-Fluoro-3,5-dimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456566 100 g 100 g
11436566 5 g 5 g
11446566 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24810.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52189-63-6 | C8H9FO2 | 156.16 g/mol
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene is used in the preparation of 5-fluoro-benzene-1,3-diol using reagents like tetrabutylammnoium iodide and boron trichloirde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-fluoro-3,5-dimetoxibenceno se utiliza en la preparación de 5-fluoro-benceno-1,3-diol utilizando reactivos como el yoduro de tetrabutilamonio y el tricloruro de boro.
Solubilidad
Ligeramente miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52189-63-6
Fórmula molecular C8H9FO2
Peso molecular (g/mol) 156.16
Número MDL MFCD00012445
Clave InChI IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethoxy-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyfluorobenzene, pubchem3049, acmc-209wz0, 3,5-dimethoxy fluorobenzene, ksc595k6b, 3,5-dimethoxy-1-fluorobenzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy benzene, benzene,1-fluoro-3,5-dimethoxy
PubChem CID 2774257
Nombre IUPAC 1-fluoro-3,5-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(OC)=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Densidad 1.17
Punto de ebullición 86°C to 88°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Índice de refracción 1.5025
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.16
Porcentaje de pureza 98%