Learn More
1-Etiniladamantan, TRC
Código de producto. 30379296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379296 50 mg
30375096 500 mg
30372019 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93213050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40430-66-8
Fórmula molecular C12 H16
Peso molecular (g/mol) 160.26
Sinónimo Adamantane, 1-ethynyl- (7CI), 1-Ethynyltricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-Adamantylacetylene
Nombre IUPAC 1-etiniladamantano
SMILES C#CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethynyladamantane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16/c1-2-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h1,9-11H,3-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1252