Learn More
1-Etilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407757 100 g 100 g
11417757 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11407757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16294.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
In Room temperature phosphorescence of α-bromonaphthalene induced by cyclodextrin in the presence of hexahydropyridine or 1-ethylpiperidine and its application is described. The highest yields of 5-Bromopyrimidine (37%) were obtained by using 1-ethylpiperidine or triethylamine as condensing agent. Tributyltin hydride and 1-ethylpiperidine hypophosphite were mediated intermolecular radical additions to 2, 4, 6-trichlorophenyl vinyl sulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se describe la fosforescencia a temperatura ambiente de α-bromonaftaleno inducida por ciclodextrina en presencia de hexahidropiridina o 1-etilpiperidina y su aplicación. Los rendimientos más altos de 5-bromopirimidina (37 %) se obtuvieron utilizando 1-etilpiperidina o trietilamina como agente de condensación. El hidruro de tributilestaño y el hipofosfito de 1-etilpiperidina fueron adiciones de radicales intermoleculares mediadas por el sulfonato de vinilo 2, 4 6-triclorofenil.
Solubilidad
la sal 1-etilpiperidina de bencilpenicilina es considerablemente menos soluble en acetato de amilo y acetona.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-09-6
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.204
Número MDL MFCD00006507
Clave InChI HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
PubChem CID 13007
ChEBI CHEBI:39017
Nombre IUPAC 1-etilpiperidina
SMILES CCN1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethylpiperidine
Punto de fusión -20°C
Punto de ebullición 129°C to 131°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN2386
Beilstein 102643
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 99%