Learn More
(1-Etil-4-piperidinil)metanamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10659514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10659514 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10462793 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10659514 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01189CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 21168-71-8
Fórmula molecular C8H18N2
Peso molecular (g/mol) 142.25
Número MDL MFCD05022431
Clave InChI ZLODGCYXZYPQKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-ethylpiperidin-4-yl methanamine, 1-ethyl-4-piperidinyl methanamine, 1-1-ethylpiperidin-4-yl methanamine, c-1-ethyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-ethylpiperidin-4-methanamine, 1-ethyl-4-aminomethylpiperdine, 1-ethyl-4-piperidyl methylamine, 1-ethylpiperidin-4-yl methamine, 4-piperidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpiperidine-4-yl methanamine
PubChem CID 2794704
SMILES CCN1CCC(CN)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Ethyl-4-piperidinyl)methanamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC (1-etilpiperidin-4-il)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 97%