Learn More
1-Etil-4-[(p-tolil)etinil]benceno, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387069 1 g 1 g
11397069 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26882.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22692-80-4
Fórmula molecular C17H16
Peso molecular (g/mol) 220.315
Número MDL MFCD04038793
Clave InChI LFNSILZUJYWPJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-ethylphenyl-2-4-methylphenyl acetylene, 1-ethyl-4-p-tolyl ethynyl benzene, 1-ethyl-4-2-4-methylphenyl ethynyl benzene, 1-4-ethyl-4-p-tolyl ethylnyl benzene, acmc-20apau, 1-ethyl-4-p-tolylethynyl benzene, 1-4-ethylphenyl-2-p-tolyl acetylene, 1-ethyl-4-4-methylphenyl ethynyl benzene, benzene,1-ethyl-4-2-4-methylphenyl ethynyl, 1-ethyl-4-2-4-methylphenyl-1-ethynyl benzene
PubChem CID 11413368
Nombre IUPAC 1-etil-4-[2-(4-metilfenil)etinil]benceno
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-4-[(p-tolyl)ethynyl]benzene
Punto de fusión 71°C to 74°C
Punto de ebullición 135°C to 136°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.31
Porcentaje de pureza ≥99%