Learn More
1-Etil-4-fluorobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11372296
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372296 5 g 5 g
11382296 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05940.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-etil-4-fluorobenceno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-47-2
Fórmula molecular C8H9F
Peso molecular (g/mol) 124.16
Número MDL MFCD00039218
Clave InChI BLDNWXVISIXWKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-ethylfluorobenzene, 4-ethylfluorobenzene, ethyl-4-fluorobenzene, p-fluoroethylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-fluoro, 4-fluoroethylbenzene, p-ethyl fluorobenzene, 4-fluoro-ethylbenzene, 1,4-ethylfluorobenzene, pubchem22752
PubChem CID 136303
Nombre IUPAC 1-etilo-4-fluorobenceno
SMILES CCC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-4-fluorobenzene
Punto de ebullición 139°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Índice de refracción 1.471
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1856987
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.16
Porcentaje de pureza 97%