Learn More
1-Etil-4-et-1-inilbenceno, Thermo Scientific™
Código de producto. 10752843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10752843 1 g 1 g
10181292 10 g 10 g
10401864 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10752843 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09906DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 40307-11-7
Fórmula molecular C10H10
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00173887
Clave InChI ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
PubChem CID 142425
Nombre IUPAC 1-etil-4-etinilbenceno
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.93g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal HC2CC6H4CH2CH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 97%