Learn More
1-Et-1-inil-4-hexilbenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10181052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10181052 10 g 10 g
10173444 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10181052 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09902EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 79887-11-9
Fórmula molecular C14H18
Peso molecular (g/mol) 186.30
Número MDL MFCD00173883
Clave InChI NFPDFDTYANKKIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-eth-1-ynyl-4-hexylbenzene, 4-hexyl-1-ethynylbenzene, 4-hexylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-hexyl-benzene, 4-ethynyl-1-hexylbenzene, acmc-209pie, 4-n-hexylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-n-hexylbenzene
PubChem CID 2775129
Nombre IUPAC 1-etinil-4-hexilbenceno
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Eth-1-ynyl-4-hexylbenzene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal HCidentical toC6H4(CH2)5CH3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.3
Porcentaje de pureza 97%