Learn More
1-Dodeceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477207 500 g 500 g
11467207 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14992.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-41-4 | C12H24 | 168.324 g/mol
1-Dodecene, is used in Oil and Gas field drilling and production operations, in polymer production, as an intermediate, coating, cleaning agent, lubricants and also used as a functional fluid. It is also used in the production of detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-dodeceno se utiliza en operaciones de producción y perforación de campos de petróleo y gas, en la producción de polímeros, como intermediario, revestimiento, agente de limpieza, lubricantes y también se utiliza como fluido funcional. También se utiliza en la producción de detergentes.
Solubilidad
Es soluble en etanol, éter etílico y acetona.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-41-4
Fórmula molecular C12H24
Peso molecular (g/mol) 168.324
Número MDL MFCD00008961
Clave InChI CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dodecene, dodecene, adacene 12, n-dodec-1-ene, dodecylene, alpha-dodecene, alpha-dodecylene, dodecene-1, .alpha.-dodecene, unii-wye669f3gr
PubChem CID 8183
Nombre IUPAC dodec-1-eno
SMILES CCCCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Dodecene
Punto de fusión -37°C
Densidad 0.758
Punto de ebullición 212°C to 213°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)9CH=CH2
Índice de refracción 1.43
Cantidad 500 g
Beilstein 1699848
Información de solubilidad It is soluble in ethanol,ethyl ether,and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.32
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Dodecene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Dodecene