Learn More
1-(Difenilmetil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656702 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656702 500 g Frasco de plástico 500 g
10427510 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656702 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122935000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 841-77-0 | C17H20N2 | 252.361 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 841-77-0
Número MDL MFCD00038379
Clave InChI NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-diphenylmethyl piperazine, benzhydrylpiperazine, n-benzhydrylpiperazine, 1-benzhydryl-piperazine, diphenylmethylpiperazine, norcyclizine, normethylcyclizine, piperazine, 1-diphenylmethyl, 4-benzhydrylpiperazine, n-diphenylmethyl piperazine
PubChem CID 70048
Nombre IUPAC 1-benzhidrilpiperazina
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88.0°C to 93.0°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 115°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C17H20N2
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: 0.45g/L (20°C). Other solubilities: 305g/L acetone - >500g/L methanol, >500g/L ethanol - 215g/L 2-propanol, 346g/L dmf - >500g/L methyleenchloride
Peso molecular (g/mol) 252.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.36
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.